Learn More
Globus Skytec Kit de arranque para respiradores de aire alimentados por centinela (incluyendo soplador, batería, cargador, correa, manguera)
Código de producto. 31945062 Tienda Skytec Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Gris
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
31945062 Gris cada uno
1 options
Contiene batería de ion de litio
Código de producto. 31945062 Proveedor Globus N.º de proveedor SKR00007BZ
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1139.70€
    827.22€ / paquete de 1
    Ahorro 312.48€
    27% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Contiene batería de ion de litio
El respirador de aire es una solución ligera y lista para usar, diseñada para ser sencilla, cómoda y fiable.
  • Con una pantalla sencilla y controles intuitivos, ofrece funcionalidad fácil de usar para un funcionamiento sin complicaciones.
  • Con cuatro velocidades de flujo de aire ajustables, el sistema es compatible con una amplia selección de filtros y cabezales para adaptarse a diversas aplicaciones industriales y sanitarias.
  • 4 Velocidades de flujo de aire para confort ajustable
  • Diseño ligero y equilibrado
  • Alarmas visuales, de vibración y sonoras
  • Carga rápida y sin complicaciones con carga USB-C
  • Conexión de manguera empotrada para minimizar los enganches
Especificaciones
Duración de la batería Caudal estándar: 17 hr. 26 min., Caudal alto: 9 hr. 15 min.
Batería, tipo Iones de litio
Material de la correa EVA y polipropileno
Longitud del tubo de respiración 790 mm
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 12941: TH3
Certificaciones (EN) EN 12941: TH3
Tipo de conexión Bayoneta
Color Gris
Tipo de producto Conjunto de PAPR, sin protector de cabeza
Tamaño Talla única
Material de la máscara Nylon
Para utilizar con (equipo) Skytec Sentinel PAPR
Material (carcasa) ABS, policarbonato
Modelo Skytec Sentinel PAPR
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 280 x 210 x 240 mm
Longitud (métrico) 280 mm
Longitud (métrico) de la manguera 790 mm
Anchura (métrico) 210 mm
Altura (métrico) 240 mm