Learn More
Globus Skytec Cinturón de Descontaminación Sentinel PAPR
Código de producto. 31945057 Tienda Skytec Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Negro
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
31945057 Negro cada uno
1 options
Código de producto. 31945057 Proveedor Globus N.º de proveedor SKR00019BZ
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    117.73€
    85.44€ / paquete de 1
    Ahorro 32.29€
    27% Descuento
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Diseñado para su uso en entornos donde se requiere limpieza regular, el Skytec Cinturón de Descontaminación PAPR Sentinel permite que la unidad PAPR se use en entornos de mayor riesgo.
  • Construida con materiales lisos y no absorbentes, la correa permite un limpieza fácil y una desinfección exhaustiva sin comprometer la durabilidad ni la comodidad
  • Proporcionando un ajuste estable y seguro alrededor de la cintura, garantiza que la unidad de Respirador Purificador de Aire Accionado por Centinela (PAPR) permanezca bien posicionada durante el uso
  • Diseño montado en la cintura para un ajuste seguro y estable
  • Adecuado para entornos que requieren desinfección frecuente
  • Pieza de repuesto
Especificaciones
Color Negro
Desechables Reutilizables
Material Uretano de PVC
Tipo de producto Cinta
Tamaño Talla única
Para utilizar con (equipo) Skytec Sentinel PAPR
Sin látex Sí
Modelo Skytec Sentinel PAPR
Esterilidad No estéril
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 160 x 50 x 60 mm
Longitud (métrico) 160 mm
Anchura (métrico) 50 mm
Altura (métrico) 60 mm