Learn More
Globus Skytec Conjunto de conductos de aire Sentinel PAPR
Código de producto. 31945041 Tienda Skytec Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Negro
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
31945041 Negro cada uno
1 options
Código de producto. 31945041 Proveedor Globus N.º de proveedor SKR00020BZ
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    97.53€
    70.79€ / paquete de 1
    Ahorro 26.74€
    27% Descuento
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Conjunto de conducto de aire de reemplazo para la Skytec capucha completa del Sentinel PAPR.
  • Diseñado para una distribución eficiente del flujo de aire dentro del sistema de capó completo Sentinel
  • Garantiza una entrega uniforme del aire purificado a través de la zona de respiración, manteniendo un confort y protección constantes para el usuario durante un uso prolongado.
  • Fabricado con materiales duraderos y ligeros, el conjunto está diseñado para su fiabilidad y larga vida útil en entornos industriales exigentes
  • Es fácil de instalar, quitar y limpiar, lo que permite el mantenimiento regular y la integridad del sistema.
  • Construcción duradera y ligera para una vida útil prolongada
  • Sencillo de instalar, quitar y mantener
  • Proporciona comodidad y protección constantes durante un uso prolongado
Especificaciones
Color Negro
Desechables Reutilizables
Material Plástico
Tipo de producto Conjunto de arnés de ventilación
Tamaño Talla única
Para utilizar con (aplicación) Demolición, Control de Enfermedades e Infecciones, Multiusos, Construcción y Mantenimiento de Buques, Carpintería y Fabricación
Para utilizar con (equipo) Skytec Sentinel PAPR
Sin látex Sí
Modelo Skytec Sentinel PAPR
Esterilidad No estéril
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 350 x 210 x 170 mm
Longitud (métrico) 350 mm
Anchura (métrico) 210 mm
Altura (métrico) 170 mm