Learn More
SKF-86002, MedChemExpress
Descripción
SKF-86002 is an orally active p38 MAPK inhibitor, with anti-inflammatory, anti-arthritic and analgesic activities. SKF-86002 inhibits lipopolysaccharide (LPS)-stimulate human monocyte IL-1 and TNF-α production (IC50 = 1 μM). SKF-86002 inhibits lipoxygenase- and cyclooxygenase-mediated metabolism of arachidonic acid.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | SKF-86002 |
| CAS | 72873-74-6 |
| Color | Marrón |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C16H12FN3S |
| Cantidad | 10 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 33.33 mg/mL (112.09 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | FC1=CC=C(C2=C(C3=CC=NC=C3)N4C(SCC4)=N2)C=C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 297.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 297.35 |
| Mostrar más |