Learn More
SKAP55 Antibody [DyLight 488], Novus Biologicals™
Código de producto. 30649279 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30649279 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30649279 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor AF4264K
Goat Polyclonal Antibody
SKAP55 Polyclonal antibody specifically detects SKAP55 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno SKAP55
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 488
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen SCAP1pp55, SKAP55SKAP-55, src family associated phosphoprotein 1, Src family-associated phosphoprotein 1, src kinase associated phosphoprotein 1, src kinase-associated phosphoprotein 1, Src kinase-associated phosphoprotein of 55 kDa
Especie del huésped Goat
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human SKAP55, Met1-Arg358, Accession # NP_001068567
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8631
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG