Descripción
SKA3 Polyclonal specifically detects SKA3 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | SKA3 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.5 mg/ml |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1.0 ug/ml |
| Formulación | PBS, 2% Sucrose with 0.09% Sodium Azide |
| Alias de gen | spindle and kinetochore associated complex subunit 3, spindle and kinetochore-associated protein 3 |
| Símbolos de los genes | SKA3 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Mostrar más |