Learn More
SJ000291942, MedChemExpress
Código de producto. 16477337
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16477337 5 mg 5 miligramos
16475466 100 mg 100 miligramos
16473166 25 mg 25 miligramos
16414628 10 mg 10 miligramos
16400927 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16477337 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112331
MedChemExpress SJ000291942 is an activator of the canonical bone morphogenetic proteins (BMP) signaling pathway. BMPs are members of the transforming growth factor beta (TGFβ) family of secreted signaling molecules.
SJ000291942 is an activator of the canonical bone morphogenetic proteins (BMP) signaling pathway. BMPs are members of the transforming growth factor beta (TGFβ) family of secreted signaling molecules.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SJ000291942
CAS 425613-09-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H15FN2O4
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 150 mg/mL (471.25 mM)
SMILES O=C(NC1=CC=C(F)C([N+]([O-])=O)=C1)COC2=CC=C(CC)C=C2
Peso molecular (g/mol) 318.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 318.3
Porcentaje de pureza 98.41%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease