Learn More
Sitravatinib, MedChemExpress
Descripción
Sitravatinib (MGCD516) is an orally bioavailable receptor tyrosine kinase (RTK) inhibitor with IC50s of 1.5 nM, 2 nM, 2 nM, 5 nM, 6 nM, 6 nM, 8 nM, 0.5 nM, 29 nM, 5 nM, and 9 nM for Axl, MER, VEGFR3, VEGFR2, VEGFR1, KIT, FLT3, DDR2, DDR1, TRKA, TRKB, respectively. Sitravatinib shows potent single-agent antitumor efficacy and enhances the activity of PD-1 blockade through promoting an antitumor immune microenvironment.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sitravatinib |
| CAS | 1123837-84-2 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C33H29F2N5O4S |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | MGCD516 MG-516 |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 32 mg/mL (50.82 mM) |
| SMILES | O=C(C1(C(NC2=CC=C(F)C=C2)=O)CC1)NC3=CC=C(OC4=C5C(C=C(C6=NC=C(CNCCOC)C=C6)S5)=NC=C4)C(F)=C3 |
| Peso molecular (g/mol) | 629.68 |
| Mostrar más |