missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sirtuin 2/SIRT2 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18505652 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18505652 0.025 mg 25 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18505652 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP1768790.025mg

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 1 publication

Sirtuin 2/SIRT2 Polyclonal specifically detects Sirtuin 2/SIRT2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Sirtuin 2/SIRT2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1-2 μg/mL, ELISA 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 2.5 μg/mL, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 5 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 2.5 μg/mL
Formulación PBS with 0.02% Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q8IXJ6
Alias de gen EC 3.5.1, EC 3.5.1.-, FLJ35621, FLJ37491, S.cerevisiae, homolog) 2, sirtuin 2, sirtuin type 2
Símbolos de los genes SIRT2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against a 19 amino acid synthetic peptide near the carboxy terminus of the human SIRT2. The immunogen is located within the last 50 amino acids of SIRT2. Amino Acid Squence: SPKKSPPPAKDEARTTERE
Peso molecular del antígeno 52 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cancer, Chromatin Research, DNA Repair, Epigenetics, Histone Deacetylases, Neuronal Cell Markers, Transcription Factors and Regulators
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 22933
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.