Learn More
Sirtuin 1/SIRT1 Antibody (012), FITC , R&D Systems™
Código de producto. 18608501 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18608501 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18608501 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP289977F
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
Sirtuin 1/SIRT1 Monoclonal specifically detects Sirtuin 1/SIRT1 in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Sirtuin 1/SIRT1
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 012
Conjugado FITC
Formulación PBS
Alias de gen EC 3.5.1, S. cerevisiae, homolog) 1, sirtuin 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human Sirtuin 1/SIRT1 (NP_036370.2; Met 193-Ser 747).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Chromatin Research, Cognition and Behavior, DNA Repair, Epigenetics, Phospho Specific
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23411
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Línea de productos Novus