Learn More
SIRT5 inhibitor 1, MedChemExpress
Código de producto. 16497377
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16497377 5 mg 5 miligramos
16450957 50 mg 50 miligramos
16444668 10 mg 10 miligramos
16435506 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16497377 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112634
MedChemExpress SIRT5 inhibitor 1 is a potent Human Sirtuin 5 deacylase inhibitor, with an IC50 of 0.11 μM.
SIRT5 inhibitor 1 is a potent Human Sirtuin 5 deacylase inhibitor, with an IC50 of 0.11 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SIRT5 inhibitor 1
CAS 2166487-21-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C31H39FN6O6S2
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (185.24 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(N[C@@H](CCCCNC(NCCC(O)=O)=S)C(N[C@H](C(NC1CCC1)=O)CC2=CNC3=CC=CC=C23)=O)(C4=CC(F)=CC=C4)=O
Peso molecular (g/mol) 674.81
Formula Weight (peso de la fórmula) 674.81
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid