missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SIRP beta 1/CD172b Antibody (308908), DyLight 650, Novus Biologicals™

Código de producto. 18593075 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18593075 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18593075 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB20961W

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

SIRP beta 1/CD172b Monoclonal antibody specifically detects SIRP beta 1/CD172b in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SIRP beta 1/CD172b
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 308908
Conjugado DyLight 650
Dilución Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD172 antigen-like family member B, CD172b, CD172b antigen, DKFZp686A05192, FLJ26614, signal-regulatory protein beta 1, signal-regulatory protein beta-1, SIRP-BETA-1, SIRP-beta-1 isoform 3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human SIRP beta 1/CD172b, Gly26-Ala369 (Arg53His and Ala363Pro), Accession # O00241.4
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10326
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.