Learn More
Siramesine hydrochloride, MedChemExpress
Descripción
Siramesine (Lu 28-179) hydrochloride is a potent sigma-2 receptor agonist. Siramesine hydrochloride has a subnanomolar affinity for sigma-2 receptors (IC50=0.12 nM) and exhibits a 140-fold selectivity for sigma-2 receptors over sigma-1 receptors (IC50=17 nM). Siramesine hydrochloride triggers cell death through destabilisation of mitochondria, but not lysosomes. Anti-cancer activity.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Siramesine hydrochloride |
| CAS | 224177-60-0 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C30H32ClFN2O |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Lu 28-179 hydrochloride |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 42 mg/mL (85.53 mM) |
| SMILES | FC1=CC=C(N2C=C(CCCCN3CCC4(CC3)OCC5=C4C=CC=C5)C6=C2C=CC=C6)C=C1.Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 491.04 |
| Mostrar más |