Descripción
- Impresione a sus invitados con estas efectivas toallas de mano, que presentan un atractivo relieve de hojas y un diseño decorativo. Tork logo.
- Mejore la higiene utilizando estas toallas de mano con el sistema de dispensación de una a una. Tork Dispensador H3 de un solo pliegue.
- Actualice su baño: estas toallas de papel son ideales para espacios con un número moderado de visitantes.
- Abra, doble y transporte fácilmente las toallas de papel para manos con nuestro Tork Fácil manejo™ embalaje de cartón.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Dispensador de toallas de mano |
| Color | Blanco |
| Alternate Part Number | 7322540349269 |
| Admite | Toallas de mano |
| Material | Plástico |
| Mounting | Montaje en pared |
| No. of Compartments | 1 |
| Product Style | Tapa con bisagra |
| Modelo | Mini |