Learn More
Honeywell™ Mascarilla moldeada de un solo uso con válvula, FFP1 NRD
Código de producto. 15846825
Change view
Click to view available options
:
Tamaño: M
Código de producto.
15846825 Tamaño: M
1 options
Código de producto. 15846825 Proveedor Honeywell™ N.º de proveedor 1007222
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Revestimiento rígido para proteger de partículas incluso en entornos húmedos y cargados.
  • Forma rígida: la forma se mantiene incluso en entornos de carga húmedos y pesados
  • Válvula de exhalación protegida para una seguridad óptima
  • Puente nasal preformado y de color para ahorrar tiempo cuando se ajuste la máscara e identificar al instante el nivel de protección
  • Gran volumen interno para poder comunicarse y respirar fácilmente
  • Correas elásticas dobles, ultraflexibles y fuertes, grapadas fuera de la zona de filtrado para evitar fugas
  • Ligera (15 g) para llevarla más cómodamente
  • Sin látex, silicona y PVC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Design Type Copa/moldeado
Tamaño M
Con válvula de exhalación Sí
Para utilizar con (aplicación) Construcción, construcción, hierro/acero, industria textil
Incluye Elásticos dobles
Sin látex Sí
Peso (métrico) 15 g