Learn More
Gilson™ PIPETMANTM M de un solo canal
Código de producto. 16378147 Tienda Gilson Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 a 100 μL
De 0,5 to 10 μl
De 1 a 10 mL
De 100 a 1200 μl
De 2 to 20 μl
De 20 a 300 μl
De 20 to 200 μl
De 500 to 5000 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
16378147 De 20 to 200 μl cada uno
16348147 De 0,5 to 10 μl cada uno
16358147 De 2 to 20 μl cada uno
16368147 5 a 100 μL cada uno
16388147 De 20 a 300 μl cada uno
16398147 De 100 a 1200 μl cada uno
16308157 De 500 to 5000 μl cada uno
16318157 De 1 a 10 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 16378147 Proveedor Gilson™ N.º de proveedor F81043
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1035.00€
    727.65€ / paquete de 1
    Ahorro 307.35€
    29% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
PIPETMANTM M de un solo canal es una pipeta electrónica con tecnología BluetoothTM que ofrece precisión y exactitud en los modos de pipeteo estándar y repetitivo.
  • Permite un pipeteado exacto y preciso
  • El pistón motorizado permite una alta reproducibilidad y precisión del pipeteo en todos los modos
  • Asociado con TRACKMANTM Connected y su aplicación PipettePilotTM, PIPETMANTM M Connected reduce el riesgo de error humano al transferir parámetros y comandos de pipeteo verificables en la pipeta.
  • Mayor funcionalidad
  • La interfaz intuitiva tiene cinco modos de pipeteo para una gran cantidad de aplicaciones: pipeta, repetitivo, mixto, inverso y personalizado
  • Cree y transfiera hasta 10 protocolos personalizados desde el software conectado PIPETMANTM M a su pipeta
  • La conexión BluetoothTM permite la comunicación con TRACKMANTM Connected y lo ayuda a guiarse a través de su protocolo indicándole dónde, cuándo y cuánto pipetear con interacciones en tiempo real.
  • Fácil y sencillo de utilizar
  • Aspire y dispense con un solo clic del botón y expulse las puntas con facilidad
  • El diseño ligero y ergonómico se apoya cómodamente en la mano para una máxima comodidad de pipeteo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Puntas compatibles Universal
Espaciado de las puntas ajustable No
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Amarillo
Desechables Un solo uso
Para utilizar con Punta de pipeta, TRACKMAN™ Connected
Material Polipropileno
Modelo P200M BT
Número de canales 1
Línea de productos Pipetman METRO
Programable Sí
Esterilidad No estéril
Tipo Pipeta
Volumen (métrico) De 20 to 200 μl
Para utilizar con (equipo) Puntas de pipeta, TRACKMAN™ Connected
Cantidad 1
Garantía 1 año
Longitud (imperial) 12,75 in.
Longitud (métrico) 32.4 cm
Anchura (imperial) 8 in
Altura (imperial) 2,5 in.
Altura (métrico) 6.4 cm
Requisitos eléctricos 3,7 V y 420 mAh (1,55 Wh)
Fit for Purpose Certificado de calidad