Learn More
- Home
- Products
- Mobiliario
- Escritorios y mesas
- Mesas y bancos de laboratorio
- Köttermann Banco individual
Köttermann Banco individual
Código de producto. p-7236300
Change view
Click to view available options
Dimensiones (Pr x An x Al):
600 x 900 x 750 mm
600 x 900 x 900 mm
750 x 900 x 750 mm
750 x 900 x 900 mm
600 x 1200 x 750 mm
600 x 1200 x 900 mm
600 x 1500 x 750 mm
600 x 1500 x 900 mm
750 x 1200 x 750 mm
750 x 1200 x 900 mm
750 x 1500 x 750 mm
750 x 1500 x 900 mm
Estilo de parte superior:
Encimera de melamina TopResist
Trespa Encimera TopLab PLUS
Unit Size:
cada uno
24 product options available for selection
| Product Code. | Dimensiones (Pr x An x Al) | Estilo de parte superior | unitSize |
|---|---|---|---|
| 17372189 | 600 x 900 x 750 mm | Encimera de melamina TopResist | cada uno |
| 17302219 | 600 x 900 x 750 mm | Trespa Encimera TopLab PLUS | cada uno |
| 17302199 | 600 x 900 x 900 mm | Encimera de melamina TopResist | cada uno |
| 17332219 | 600 x 900 x 900 mm | Trespa Encimera TopLab PLUS | cada uno |
| 17382189 | 600 x 1200 x 750 mm | Encimera de melamina TopResist | cada uno |
| 17312219 | 600 x 1200 x 750 mm | Trespa Encimera TopLab PLUS | cada uno |
| 17312199 | 600 x 1200 x 900 mm | Encimera de melamina TopResist | cada uno |
| 17342219 | 600 x 1200 x 900 mm | Trespa Encimera TopLab PLUS | cada uno |
| 17392189 | 600 x 1500 x 750 mm | Encimera de melamina TopResist | cada uno |
| 17322219 | 600 x 1500 x 750 mm | Trespa Encimera TopLab PLUS | cada uno |
| 17322199 | 600 x 1500 x 900 mm | Encimera de melamina TopResist | cada uno |
| 17352219 | 600 x 1500 x 900 mm | Trespa Encimera TopLab PLUS | cada uno |
| 17332199 | 750 x 900 x 750 mm | Encimera de melamina TopResist | cada uno |
| 17362219 | 750 x 900 x 750 mm | Trespa Encimera TopLab PLUS | cada uno |
| 17362199 | 750 x 900 x 900 mm | Encimera de melamina TopResist | cada uno |
| 17392219 | 750 x 900 x 900 mm | Trespa Encimera TopLab PLUS | cada uno |
| 17342199 | 750 x 1200 x 750 mm | Encimera de melamina TopResist | cada uno |
| 17372219 | 750 x 1200 x 750 mm | Trespa Encimera TopLab PLUS | cada uno |
| 17372199 | 750 x 1200 x 900 mm | Encimera de melamina TopResist | cada uno |
| 17302229 | 750 x 1200 x 900 mm | Trespa Encimera TopLab PLUS | cada uno |
| 17352199 | 750 x 1500 x 750 mm | Encimera de melamina TopResist | cada uno |
| 17382219 | 750 x 1500 x 750 mm | Trespa Encimera TopLab PLUS | cada uno |
| 17382199 | 750 x 1500 x 900 mm | Encimera de melamina TopResist | cada uno |
| 17312229 | 750 x 1500 x 900 mm | Trespa Encimera TopLab PLUS | cada uno |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
This item is not returnable.
View return policy
Product Code.
17372189
Supplier
Köttermann
Supplier No.
50500129
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Disponible con altura para trabajar sentado y de pie
- Estático
Specifications
Specifications
| Dimensiones (Pr x An x Al) | 600 x 900 x 750 mm |
| N.º de estantes | 1 |
| Estilo de parte superior | Encimera de melamina TopResist |