Learn More
Solución de nitrato de plata, 0,001 M, Farmacopea Europea, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12950884 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1000 ml
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
12950884 1000 mL Frasco de vidrio 1000 ml
1 options
Código de producto. 12950884 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor VL 047 1000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Los reactivos de la farmacopea están diseñados para ensayos confiorme monografías de la farmacopea, bajo un sistema de gestión de calidad conforme a la norma ISO 9001 de GMP de acuerdo con la especificación de la farmacopea pertinente. Utilizan componentes y reactivos de la farmacopea y el agua empleada cumple los requisito de monografía correspondiente de la farmacopea para el agua purificada. También cumplen la ISO 17025 y la ISO Guía 43.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silver nitrate solution
CAS 7761-88-8
Cantidad 1000 mL
Fórmula molecular AgNO3
Número MDL MFCD00003414
Número UN 3082
Sinónimo silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol
Clave InChI SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
Nombre IUPAC nitrato de plata(1+)
Peso molecular (g/mol) 169.87
PubChem CID 24470
ChEBI CHEBI:32130
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.001M
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Silver nitrate 0.001M. Volumetric Solution European Pharmacopoeia Ref: 3009300
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .