Learn More
Nitrato de plata, volumétrico analítico, 0,1 M, Reagecon™
BIOPHARMA
Código de producto. 11526863 Tienda Reagecon Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 l
2.5 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11526863 1 l 1 litro
11516863 2.5 L 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11526863 Proveedor Reagecon N.º de proveedor N20100F
Determine concentraciones mediante el uso de nitrato de plata como titulador. Reagecon™ El nitrato de plata analítico volumétrico 0,1 M es perfecto para la titulación de haluros, aniones que se comportan como haluros, mercaptanos y una variedad de materiales orgánicos.
Strong>Titulaciones por precipitación
  • Esta metodología analítica se basa en reacciones que producen compuestos de solubilidad limitada.
  • No hay una variedad muy amplia de agentes precipitantes que resulten útiles para la titrometría y el nitrato de plata es, con diferencia, uno de los más importantes.
  • En titulaciones (también conocidas como titulaciones argentométricas) es donde el nitrato de plata se utiliza como titulador.
  • El nitrato de plata puede utilizarse para la determinación de haluros (de Cl, I y Br) y aniones que se comportan como haluros (de SCN, CN y CNO).
  • También puede utilizarse para la determinación de mercaptanos y materiales orgánicos con contenido en ácidos grasos.
  • Entre los indicadores que se utilizan habitualmente para las titulaciones por precipitación se incluyen el cromato sódico, la fluoresceína y el hierro(III).
  • Hay disponible una amplia variedad de tituladores de nitrato de plata estandarizados, algunos de los cuales están estandarizados para dar una equivalencia específica de uno a uno con cloruros de sodio en diferentes alimentos.
Especificaciones
Cantidad 1 l
compliance-icons
Nombre del producto
  • SILVER NITRATE 0.1N (0.1M)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: silver nitrate