Description
El uvex La línea de productos silv-Air premium+ incluye respiradores plegables clásicos que se adaptan a diferentes formas de rostro y se ajustan perfectamente a formas de rostro más grandes. La banda de sujeción y el reborde de sellado integrado en todas las clases de protección implican que las mascarillas son fáciles de colocar correctamente, además de cómodas de llevar, incluso durante largos períodos.
- Envasado individual
- Con válvula de exhalación
- Válvula de exhalación para reducir la resistencia a la exhalación y el calor y la humedad dentro de la mascarilla.
- El labio de sellado suave en el área de la nariz y la barbilla garantiza una posición sellada segura y cómoda de la máscara.
- Banda de sujeción ajustable que ofrece un fácil manejo y un ajuste cómodo
- Pinza nasal flexible y ajustable
- Bordes de material suave para una gran comodidad
Specifications
Specifications
| Tipo de aerosol | P - A prueba de aceite |
| Color | Blanco |
| Design Type | Pliegue plano |
| Desechables | Reutilizables |
| Tipo de filtro | FFP3 |
| Material | Polipropileno, Poliéster |
| Tipo de producto | Respirador para partículas |
| Tamaño | M |
| Con válvula de exhalación | Sí |
| Sin látex | Sí |
| Show More |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.