Descripción
- Respiradores clásicos blancos de pliegue plano
- Se adapta a todo tipo de forma facial.
- Presillas para la cabeza y labios de sellado integrados en todas las clases de protección
- Cómodo de usar durante un período de tiempo más largo sin resultar molesto.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de aerosol | N - No resistente al aceite |
| Color | Blanco |
| Design Type | Pliegue plano |
| Desechables | Uso limitado |
| Tipo de filtro | FFP3 |
| Material | Polipropileno, Poliéster |
| Tipo de producto | Respirador para partículas de uso general |
| Tamaño | Pequeño |
| Con válvula de exhalación | Sí |
| Sin látex | No |
| Mostrar más |