Learn More
Uvex Mascarilla Silv-Air Premium 5220+ FFP2
Código de producto. 18003732 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de filtro:
FFP2
Tamaño de la unidad:
paquete de 15
Código de producto. Tipo de filtro Tamaño de la unidad
18003732 FFP2 paquete de 15
1 options
Código de producto. 18003732 Proveedor Uvex N.º de proveedor 8735221
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    66.00€
    60.21€ / paquete de 15
    Ahorro 5.79€
    8% Descuento
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
El uvex La gama de productos premium de silv-Air consta de respiradores planos blancos clásicos que se adaptan a todo tipo de formas faciales. Gracias a las presillas para la cabeza y a los labios de sellado integrados en todas las clases de protección, es muy fácil colocar las máscaras correctamente.
El uvex La línea de productos silv-Air premium+ incluye respiradores plegables clásicos que se adaptan a diferentes formas de rostro y se ajustan perfectamente a formas de rostro más grandes. La banda de sujeción y el reborde de sellado integrado en todas las clases de protección implican que las mascarillas son fáciles de colocar correctamente, además de cómodas de llevar, incluso durante largos períodos.
  • Envasado individual
  • Con válvula de exhalación
  • Válvula de exhalación para reducir la resistencia a la exhalación y el calor y la humedad dentro de la mascarilla.
  • El reborde de sellado suave en el área de la nariz garantiza una posición de sellado segura y cómoda de la mascarilla.
  • Banda de sujeción ajustable que ofrece un fácil manejo y un ajuste cómodo
  • Pinza nasal flexible y ajustable
  • Bordes de material suave para una gran comodidad
  • Máscara facial FFP2 certificada conforme a EN 149:2001+A1:2009
  • Etiqueta D (prueba de polvo de dolomita aprobada): Máxima transpirabilidad incluso con niveles de polvo realmente altos
  • Filtro de carbono activado adicional contra olores, gases y vapores por debajo del umbral.
  • No se puede reutilizar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de aerosol P - A prueba de aceite
Color Gris
Design Type Pliegue plano
Desechables Un solo uso
Tipo de filtro FFP2
Material Polipropileno, Poliéster
Tipo de producto Respirador para partículas
Tamaño M
Con válvula de exhalación Sí
Sin látex Sí