Descripción
El color gris en el exterior de nuestro uvex Las mascarillas silv-Air p evitan que se ensucien rápidamente y que el usuario tenga que desecharlas prematuramente. El interior, sin embargo, es de color blanco puro. Además, la geometría nasal 3D de todos los productos de esta familia garantiza un ajuste seguro, incluso para diferentes formas faciales.
- Máscara de pliegue plano con filtro de partículas y válvula de exhalación optimizada para el clima.
- Revestimiento de material hidrófobo
- Fijación de banda para la cabeza de cuatro puntos para un ajuste cómodo, individual y seguro
- Pinza de nariz integrada ajustable y flexible
- Lengüeta de sellado muy suave y en todos los bordes para una comodidad óptima del usuario y un ajuste seguro
- Selladas individualmente
- Válvula de exhalación para reducir la resistencia respiratoria y minimizar la acumulación de calor y humedad dentro de la máscara
- Respirador FFP3 certificado según la norma EN 149:2001+A1:2009
- Marcado D (la máscara ha pasado la prueba del polvo de dolomita): Buena transpirabilidad incluso con altos niveles de polvo
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de aerosol | P - A prueba de aceite |
| Color | Blanco |
| Design Type | Pliegue plano |
| Desechables | Reutilizables |
| Tipo de filtro | FFP3 |
| Material | Polipropileno, Poliéster |
| Tipo de producto | Respirador para partículas |
| Tamaño | M |
| Con válvula de exhalación | Sí |
| Sin látex | Sí |
| Mostrar más |