Learn More
Uvex Mascarilla 3D Silv-Air Exxcel 7333 FFP3
Código de producto. 18093722 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de filtro:
FFP3
Tamaño de la unidad:
paquete de 3
Código de producto. Tipo de filtro Tamaño de la unidad
18093722 FFP3 paquete de 3
1 options
Código de producto. 18093722 Proveedor Uvex N.º de proveedor 8787333
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33.00€
    30.18€ / paquete de 3
    Ahorro 2.82€
    8% Descuento
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Todas las máscaras en el uvex La gama de productos silv-Air e incorpora nuestras tecnologías únicas para combinar una comodidad óptima para el usuario con resistencias respiratorias extremadamente bajas. Esto hace que los productos sean adecuados para trabajos pesados y garantiza que puedan usarse durante largos períodos de tiempo.
Máscara facial de alto rendimiento con resistencia respiratoria extremadamente baja y propiedades climáticas óptimas. Todas las máscaras de la uvex La familia silv-Air e combina nuestras tecnologías únicas de comodidad óptima para el usuario con una resistencia respiratoria extremadamente baja. Por lo tanto, los productos son adecuados para trabajos pesados y para su uso durante largos periodos de tiempo. El mayor tamaño de la superficie del filtro incluso permite que los modelos de alto rendimiento se utilicen durante varios días.
  • Mascarilla preformada de filtración de partículas con válvula de exhalación y válvulas de inhalación
  • Sistema Climazone de alto rendimiento con tres compartimentos para una temperatura cómoda y fresca debajo de la mascarilla
  • Banda de sujeción textil flexible con pinza de cuello para un ajuste personalizado
  • Válvula de exhalación para reducir la resistencia a la exhalación y el calor y la humedad dentro de la mascarilla.
  • Dos filtros adicionales con válvulas de inhalación para reducir la resistencia respiratoria y aumentar la comodidad debido a un intercambio de aire más sencillo
  • Lengüeta de sellado muy suave y en todos los bordes para una comodidad óptima del usuario y un ajuste seguro
  • La combinación de la zona de la nariz y la lengüeta de sellado 3D garantiza un ajuste ideal para casi cualquier forma de nariz
  • Mascarilla FFP3 certificada conforme a EN 149
  • Etiqueta D (prueba de polvo de dolomita aprobada): Máxima transpirabilidad incluso con niveles de polvo realmente altos
  • Etiqueta R (reutilizable): Probado para reutilización y rendimiento, incluso en el segundo turno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo de aerosol P - A prueba de aceite
Color Blanco
Design Type Copa/moldeado
Desechables Reutilizables
Tipo de filtro FFP3
Material Polipropileno, Poliéster
Tipo de producto Respirador para partículas
Tamaño M
Con válvula de exhalación Sí
Sin látex Sí