Descripción
Máscara facial de alto rendimiento con resistencia respiratoria extremadamente baja y propiedades climáticas óptimas. El uvex La familia silv-Air e combina una comodidad óptima para el usuario con una resistencia respiratoria extremadamente baja. Esto hace que los productos sean adecuados para trabajos pesados y garantiza que puedan usarse durante un período prolongado. El uvex Los modelos de alto rendimiento también garantizan un clima fresco dentro de la máscara.
- Mascarilla preformada de filtración de partículas con válvula de exhalación y válvulas de inhalación
- Sistema Climazone de alto rendimiento con tres compartimentos para una temperatura cómoda y fresca debajo de la mascarilla
- Fijación de banda para la cabeza de cuatro puntos para un ajuste cómodo, individual y seguro
- Pinza de nariz integrada ajustable y flexible
- Válvula de exhalación para reducir la resistencia a la exhalación y el calor y la humedad dentro de la mascarilla.
- Dos filtros adicionales con válvulas de inhalación para reducir la resistencia respiratoria y aumentar la comodidad debido a un intercambio de aire más sencillo
- Material exterior silv-Air de alta calidad para una transpirabilidad óptima
- Lengüeta de sellado muy suave y en todos los bordes para una comodidad óptima del usuario y un ajuste seguro
- El hueco nasal en la lengüeta de sellado garantiza un ajuste ideal para casi cualquier forma de nariz
- Mascarilla FFP3 certificada conforme a EN 149
- Etiqueta D (prueba de polvo de dolomita aprobada): Máxima transpirabilidad incluso con niveles de polvo realmente altos
- Etiqueta R (reutilizable): Probado para reutilización y rendimiento, incluso en el segundo turno
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de aerosol | P - A prueba de aceite |
| Color | Gris |
| Design Type | Copa/moldeado |
| Desechables | Reutilizables |
| Tipo de filtro | FFP3 |
| Material | Polipropileno, Poliéster |
| Tipo de producto | Respirador para partículas |
| Tamaño | M |
| Con válvula de exhalación | Sí |
| Sin látex | Sí |
| Mostrar más |