Learn More
Uvex Mascarilla Silv-Air Exxcel 7317 FFP3
Código de producto. 18063732 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de filtro:
FFP3
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Tipo de filtro Tamaño de la unidad
18063732 FFP3 paquete de 5
1 options
Código de producto. 18063732 Proveedor Uvex N.º de proveedor 8787317
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30.00€
    27.15€ / paquete de 5
    Ahorro 2.85€
    9% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Todas las máscaras en el uvex La gama de productos silv-Air e incorpora nuestras tecnologías únicas para combinar una comodidad óptima para el usuario con resistencias respiratorias extremadamente bajas. Esto hace que los productos sean adecuados para trabajos pesados y garantiza que puedan usarse durante largos períodos de tiempo.
Todas las máscaras en el uvex La familia silv-Air e combina nuestras tecnologías únicas para una comodidad óptima del usuario con una resistencia respiratoria extremadamente baja. Esto hace que los productos sean adecuados para trabajos pesados y garantiza que puedan usarse durante un período prolongado.
  • Máscara preformada de filtración de partículas con válvula de exhalación
  • Bordes de material suaves para mayor comodidad
  • Lengüeta de sellado muy suave y en todos los bordes para una comodidad óptima del usuario y un ajuste seguro
  • Sin pinza de nariz (sin metal)
  • Fijación de banda para la cabeza de cuatro puntos para un ajuste cómodo, individual y seguro
  • Banda de sujeción textil muy ancha para una mayor comodidad
  • Válvula de exhalación para reducir la resistencia respiratoria y minimizar la acumulación de calor y humedad dentro de la máscara
  • Respirador FFP3 certificado según 149:2001+A1:2009
  • Símbolo D (la máscara ha pasado la prueba del polvo de dolomita): Respirar con tranquilidad incluso con altos niveles de exposición al polvo.
  • Certificación R (reutilizable): Probado para reutilización y rendimiento durante el segundo turno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de aerosol P - A prueba de aceite
Color Blanco
Design Type Copa/moldeado
Desechables Reutilizables
Tipo de filtro FFP3
Material Polipropileno, Poliéster
Tipo de producto Respirador para partículas
Tamaño M
Con válvula de exhalación Sí
Sin látex Sí