Descripción
Mascarilla filtrante de partículas con forma de copa y válvula de exhalación - nivel de protección FFP 3
- Protección contra contaminantes hasta treinta veces el valor límite
- Bordes de material suaves para mayor comodidad
- Labio de sellado ultra suave y completo
- Sin puente nasal ajustable (sin metal)
- La fijación de diadema de 4 puntos permite un ajuste individual y seguro
- Diadema extra ancha para una menor presión y un ajuste óptimo
- La válvula de exhalación reduce la resistencia a la respiración y la acumulación de calor y humedad debajo de la mascarilla
- La mascarilla cumple los requisitos de reutilización (R) y la prueba del polvo de dolomita (D)
- 80 piezas por caja, empaquetadas individualmente
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de aerosol | P - A prueba de aceite |
| Color | Blanco |
| Design Type | Copa/moldeado |
| Desechables | Reutilizables |
| Tipo de filtro | FFP3 |
| Material | Polipropileno, Poliéster |
| Tipo de producto | Respirador para partículas |
| Tamaño | M |
| Con válvula de exhalación | Sí |
| Sin látex | Sí |
| Mostrar más |