Learn More
Uvex Mascarilla Silv-Air Exxcel 7312 FFP3
Código de producto. 18043732 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de filtro:
FFP3
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Tipo de filtro Tamaño de la unidad
18043732 FFP3 paquete de 5
1 options
Código de producto. 18043732 Proveedor Uvex N.º de proveedor 8787312
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30.00€
    27.15€ / paquete de 5
    Ahorro 2.85€
    9% Descuento
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Todas las máscaras en el uvex La gama de productos silv-Air e incorpora nuestras tecnologías únicas para combinar una comodidad óptima para el usuario con resistencias respiratorias extremadamente bajas. Esto hace que los productos sean adecuados para trabajos pesados y garantiza que puedan usarse durante largos períodos de tiempo.
Todas las máscaras de la uvex La familia silv-Air e combina nuestras tecnologías únicas de comodidad óptima para el usuario con una resistencia respiratoria extremadamente baja. Por lo tanto, los productos son adecuados para trabajos pesados y para su uso durante largos periodos de tiempo.
  • Máscara preformada de filtración de partículas con válvula de exhalación
  • Bordes de material suaves para mayor comodidad
  • Lengüeta de sellado muy suave y en todos los bordes para una comodidad óptima del usuario y un ajuste seguro
  • Pinza de nariz integrada ajustable y flexible
  • Fijación de banda para la cabeza de cuatro puntos para un ajuste cómodo, individual y seguro
  • Válvula de exhalación para reducir la resistencia a la exhalación y el calor y la humedad dentro de la mascarilla.
  • Mascarilla FFP3 certificada conforme a EN 149
  • Etiqueta D (prueba de polvo de dolomita aprobada): Máxima transpirabilidad incluso con niveles de polvo realmente altos
  • Etiqueta R (reutilizable): Probado para reutilización y rendimiento, incluso en el segundo turno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de aerosol P - A prueba de aceite
Color Blanco
Design Type Copa/moldeado
Desechables Reutilizables
Tipo de filtro FFP3
Material Polipropileno, Poliéster
Tipo de producto Respirador para partículas
Tamaño M
Con válvula de exhalación Sí
Sin látex Sí
Esterilidad No estéril
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.