Descripción
Máscara facial de alto rendimiento con resistencia respiratoria extremadamente baja y propiedades climáticas óptimas. Todas las máscaras de la uvex La familia silv-Air e combina nuestras tecnologías únicas de comodidad óptima para el usuario con una resistencia respiratoria extremadamente baja. Por lo tanto, los productos son adecuados para trabajos pesados y para su uso durante largos periodos de tiempo. El mayor tamaño de la superficie del filtro incluso permite que los modelos de alto rendimiento se utilicen durante varios días.
- Mascarilla preformada de filtración de partículas con válvula de exhalación y válvulas de inhalación
- Sistema Climazone de alto rendimiento con tres compartimentos para una temperatura cómoda y fresca debajo de la mascarilla
- Banda de sujeción textil flexible con pinza de cuello para un ajuste personalizado
- Válvula de exhalación para reducir la resistencia a la exhalación y el calor y la humedad dentro de la mascarilla.
- Dos filtros adicionales con válvulas de inhalación para reducir la resistencia respiratoria y aumentar la comodidad debido a un intercambio de aire más sencillo
- Lengüeta de sellado muy suave y en todos los bordes para una comodidad óptima del usuario y un ajuste seguro
- La combinación de la zona de la nariz y la lengüeta de sellado 3D garantiza un ajuste ideal para casi cualquier forma de nariz
- Máscara facial FFP2 certificada conforme a EN 149:2001+A1:2009
- Etiqueta D (prueba de polvo de dolomita aprobada): Máxima transpirabilidad incluso con niveles de polvo realmente altos
- Etiqueta R (reutilizable): Probado para reutilización y rendimiento, incluso en el segundo turno
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de aerosol | P - A prueba de aceite |
| Color | Blanco |
| Design Type | Copa/moldeado |
| Desechables | Reutilizables |
| Tipo de filtro | FFP2 |
| Material | Polipropileno, Poliéster |
| Tipo de producto | Respirador para partículas |
| Tamaño | M |
| Con válvula de exhalación | Sí |
| Sin látex | Sí |
| Mostrar más |