Descripción
Máscara de alto rendimiento con baja resistencia respiratoria y propiedades climáticas óptimas. Todas las máscaras de la uvex La familia silv-Air e combina nuestras tecnologías únicas de comodidad óptima para el usuario con una resistencia respiratoria extremadamente baja. Por lo tanto, los productos son adecuados para trabajos pesados y para su uso durante largos periodos de tiempo. El mayor tamaño de la superficie del filtro incluso permite que los modelos de alto rendimiento se utilicen durante varios días.
- Máscara preformada de filtración de partículas con válvula de exhalación
- Bordes de material suaves para mayor comodidad
- Banda de sujeción perfecta para un ajuste cómodo y seguro.
- Lengüeta de sellado muy suave y en todos los bordes para una comodidad óptima del usuario y un ajuste seguro
- Pinza de nariz integrada ajustable y flexible
- Válvula de exhalación para reducir la resistencia a la exhalación y el calor y la humedad dentro de la mascarilla.
- Máscara facial FFP2 certificada conforme a EN 149:2001+A1:2009
- Etiqueta D (prueba de polvo de dolomita aprobada): Máxima transpirabilidad incluso con niveles de polvo realmente altos
- No se puede reutilizar
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de aerosol | P - A prueba de aceite |
| Color | Blanco |
| Design Type | Copa/moldeado |
| Desechables | Un solo uso |
| Tipo de filtro | FFP2 |
| Material | Polipropileno, Poliéster |
| Tipo de producto | Respirador para partículas |
| Tamaño | M |
| Con válvula de exhalación | Sí |
| Sin látex | Sí |
| Mostrar más |