Descripción
- Mascarilla preformada de filtración de partículas con válvulas de exhalación e inhalación
- La mascarilla combina las tecnologías exclusivas de Uvex de una comodidad óptima con una resistencia respiratoria extremadamente baja
- Adecuado para trabajos pesados y para su uso durante largos periodos de tiempo
- Etiqueta D (prueba de polvo de dolomita aprobada): máxima transpirabilidad incluso con niveles de polvo extremadamente altos
- Etiqueta R (reutilizable): se ha probado su uso repetido y su rendimiento, incluido el segundo turno
- Sistema Climazone de alto rendimiento con tres compartimentos para una temperatura cómoda y fresca debajo de la mascarilla
- Fijación de banda para la cabeza de cuatro puntos para un ajuste cómodo, individual y seguro
- Pinza de nariz flexible y ajustable integrada
- Dos bolsas para filtros adicionales con válvulas de inhalación para una menor resistencia respiratoria y mayor comodidad
- Material exterior silv-Air de alta calidad para una transpirabilidad óptima
- Lengüeta de sellado muy suave y en todos los bordes para una comodidad óptima del usuario y un ajuste seguro
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 149:2001 + A1:2009 |
| Color | Gris |
| Material | Polipropileno, Poliéster |
| Con válvula de exhalación | Sí |
| Eficacia de filtro | FFP3 |
| Material de la correa de la cabeza | Textil |
| Material de la pieza nasal | Polipropileno |
| Forma | Copa |
| Peso (métrico) | 36 g |