Learn More
Uvex Mascarilla FFP2 Silv-Air Classic 3200
Código de producto. 18073722 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de filtro:
FFP2
Tamaño de la unidad:
paquete de 30
Código de producto. Tipo de filtro Tamaño de la unidad
18073722 FFP2 paquete de 30
1 options
Código de producto. 18073722 Proveedor Uvex N.º de proveedor 8763200
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El uvex La gama de productos silv-Air c se compone de respiradores clásicos plegables y con forma de copa que se adaptan a todo tipo de forma facial. Gracias a las presillas para la cabeza y a los labios de sellado integrados en todas las clases de protección, es muy fácil colocar las máscaras correctamente.
El uvex La familia de productos silv-Air c se compone de mascarillas faciales clásicas plegables y con forma de copa que se adaptan a diferentes formas de rostro. El sistema de cordones en la diadema y los labios de sellado integrados en todas las clases de protección facilitan el ajuste correcto de estas máscaras y su uso cómodo durante períodos prolongados.
  • Mascarilla de pliegue de filtración de partículas
  • Banda de sujeción sin costuras y pinza de nariz flexible y ajustable
  • Práctico reborde de sellado en la zona de la nariz para un ajuste seguro
  • Máscara facial FFP2 certificada conforme a EN 149:2001+A1:2009
  • Etiqueta D (prueba de polvo de dolomita aprobada): Máxima transpirabilidad incluso con niveles de polvo realmente altos
  • No se puede reutilizar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de aerosol P - A prueba de aceite
Color Blanco
Design Type Pliegue plano
Desechables Un solo uso
Tipo de filtro FFP2
Material Polipropileno, Poliéster
Tipo de producto Respirador para partículas
Tamaño M
Con válvula de exhalación No
Sin látex Sí