Descripción
- Gracias a las presillas para la cabeza y a los labios de sellado integrados en todas las clases de protección, es muy fácil colocar las máscaras correctamente.
- Las mascarillas también se pueden usar cómodamente durante un período de tiempo más largo sin resultar molestas.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de aerosol | P - A prueba de aceite |
| Color | Blanco |
| Design Type | Pliegue plano |
| Desechables | Reutilizables |
| Tipo de filtro | KN95 |
| Material | Polipropileno, Poliéster |
| Tipo de producto | Respirador para partículas de uso general |
| Tamaño | M |
| Con válvula de exhalación | No |
| Sin látex | Sí |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?