Learn More
Uvex Mascarilla plegable Silv-Air Classic c 3110 FFP1
Código de producto. 17945456 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de filtro:
KN95
Tamaño de la unidad:
paquete de 15
Código de producto. Tipo de filtro Tamaño de la unidad
17945456 KN95 paquete de 15
1 options
Código de producto. 17945456 Proveedor Uvex N.º de proveedor 8763110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30.00€
    28.50€ / paquete de 15
    Ahorro 1.50€
    5% Descuento
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
El uvex La gama de productos silv-Air c consta de respiradores clásicos plegables y de tipo copa que se adaptan a una amplia variedad de formas faciales.
  • Gracias a las presillas para la cabeza y a los labios de sellado integrados en todas las clases de protección, es muy fácil colocar las máscaras correctamente.
  • Las mascarillas también se pueden usar cómodamente durante un período de tiempo más largo sin resultar molestas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de aerosol P - A prueba de aceite
Color Blanco
Design Type Pliegue plano
Desechables Reutilizables
Tipo de filtro KN95
Material Polipropileno, Poliéster
Tipo de producto Respirador para partículas de uso general
Tamaño M
Con válvula de exhalación Sí
Sin látex Sí
Esterilidad Estéril