Descripción
La correa de la diadema y los labios de sellado integrados en todas las clases de protección facilitan el ajuste correcto de estas máscaras. – y usarlos cómodamente durante largos períodos.
- Máscara preformada con filtro de partículas y válvula de exhalación para formas faciales más grandes.
- Soporte de válvula y diadema fabricado con material parcialmente reciclado
- Características de confort
- Fijación de banda para la cabeza de cuatro puntos para un ajuste cómodo, individual y seguro
- Borde de sellado muy suave y envolvente para una comodidad óptima del usuario y un ajuste firme y confiable.
- Válvula de exhalación para reducir la resistencia a la exhalación, así como el calor y la humedad debajo de la máscara.
- Adaptado ergonómicamente específicamente a formas faciales más grandes.
- Respirador FFP3 conforme a la norma EN 149:2001+A1:2009
- Certificación D (la máscara ha pasado la prueba del polvo de dolomita): Excelente transpirabilidad incluso con altos niveles de polvo
- No reutilizable
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de aerosol | P - A prueba de aceite |
| Color | Blanco |
| Design Type | Copa/moldeado |
| Desechables | Reutilizables |
| Tipo de filtro | FFP3 |
| Material | Polipropileno, Poliéster |
| Tipo de producto | Respirador de partículas y mascarilla quirúrgica para uso sanitario |
| Tamaño | M |
| Con válvula de exhalación | Sí |
| Sin látex | Sí |
| Mostrar más |