Learn More
Uvex Mascarilla FFP3 Silv-Air Classic 2310
Product Code. 17975426 Shop All Uvex Products
Change view
Click to view available options
Tipo de filtro:
FFP3
Unit Size:
paquete de 15
Product Code. Tipo de filtro Unit Size
17975426 FFP3 paquete de 15
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17975426 Supplier Uvex Supplier No. 8762310
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.10€
    72.75€ / paquete de 15
    Ahorro 5.35€
    6% Descuento
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
El uvex La gama de productos silv-Air c consta de respiradores clásicos plegables y de tipo copa que se adaptan a una amplia variedad de formas faciales.
  • Gracias a las presillas para la cabeza y a los labios de sellado integrados en todas las clases de protección, es muy fácil colocar las máscaras correctamente.
  • Las mascarillas también se pueden usar cómodamente durante un período de tiempo más largo sin resultar molestas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo de aerosol P - A prueba de aceite
Color Blanco
Design Type Copa/moldeado
Desechables Reutilizables
Tipo de filtro FFP3
Material Polipropileno, Poliéster
Tipo de producto Respirador de partículas y mascarilla quirúrgica para uso sanitario
Tamaño M
Con válvula de exhalación Sí
Sin látex Sí
Esterilidad Estéril