Descripción
- Gracias a las presillas para la cabeza y a los labios de sellado integrados en todas las clases de protección, es muy fácil colocar las máscaras correctamente.
- Las mascarillas también se pueden usar cómodamente durante un período de tiempo más largo sin resultar molestas.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de aerosol | P - A prueba de aceite |
| Color | Gris |
| Design Type | Copa/moldeado |
| Desechables | Reutilizables |
| Tipo de filtro | FFP2 |
| Material | Polipropileno, Poliéster |
| Tipo de producto | Respirador de partículas y mascarilla quirúrgica para uso sanitario |
| Tamaño | M |
| Con válvula de exhalación | Sí |
| Sin látex | Sí |
| Mostrar más |