Descripción
- Respiradores clásicos plegables y en forma de copa
- Se adapta a todo tipo de forma facial.
- Presillas para la cabeza y labios de sellado integrados en todas las clases de protección
- Cómodo de llevar durante un periodo de tiempo prolongado sin resultar molesto.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de aerosol | N - No resistente al aceite |
| Color | Blanco |
| Design Type | Copa/moldeado |
| Desechables | Un solo uso |
| Tipo de filtro | KN95 |
| Material | Polipropileno, Poliéster |
| Tipo de producto | Respirador para partículas de uso general |
| Tamaño | M |
| Con válvula de exhalación | Sí |
| Sin látex | Sí |
| Mostrar más |