Learn More
Uvex Silv-Air Classic 2100 FFP1
Código de producto. 30238144 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20/Pk.
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30238144 20/Pk. paquete de 20
1 options
Código de producto. 30238144 Proveedor Uvex N.º de proveedor 8762100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28.00€
    25.50€ / paquete de 20
    Ahorro 2.50€
    8% Descuento
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Respiradores clásicos plegables y en forma de copa que se adaptan a todo tipo de forma facial, con presillas para la cabeza y labios de sellado integrados en todas las clases de protección.
  • Respiradores clásicos plegables y en forma de copa
  • Se adapta a todo tipo de forma facial.
  • Presillas para la cabeza y labios de sellado integrados en todas las clases de protección
  • Cómodo de llevar durante un periodo de tiempo prolongado sin resultar molesto.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de aerosol N - No resistente al aceite
Color Blanco
Design Type Copa/moldeado
Desechables Uso limitado
Tipo de filtro KN95
Material Polipropileno, Poliéster
Tipo de producto Respirador para partículas de uso general
Tamaño M
Con válvula de exhalación No
Sin látex Sí
Cantidad 20/Pk.