Descripción
- La banda de sujeción y el reborde de sellado integrado en todas las clases de protección implican que las mascarillas son fáciles de colocar correctamente, además de cómodas de llevar, incluso durante largos períodos.
- Envasado individual
- Color gris
- Con válvula de exhalación
- Válvula de exhalación para reducir la resistencia a la exhalación y el calor y la humedad dentro de la mascarilla.
- El labio de sellado suave en la zona de la nariz y la barbilla garantiza una posición segura y cómoda de la mascarilla
- Banda de sujeción ajustable que ofrece un fácil manejo y un ajuste cómodo
- Pinza nasal flexible y ajustable
- Bordes suaves de material para un gran confort de uso Mascarilla FFP3 certificada bajo la etiqueta EN 149 D (superada la prueba de polvo de dolomía): máxima transpirabilidad incluso con niveles muy altos de polvo
- Filtro de carbono activado adicional contra olores, gases y vapores por debajo del umbral.
- No se puede reutilizar
- Los respiradores no son adecuados para personas con barba, patillas o cicatrices profundas cerca de las focas
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Gris |
| Design Type | Pliegue plano |
| Desechables | Un solo uso |
| Tipo de filtro | FFP3 |
| Material | Poliéster |
| Tipo de producto | Respirador para partículas |
| Tamaño | M |
| Con válvula de exhalación | Sí |
| Sin látex | Sí |