Description
- Categoría de producto: Respirador
- Tipo de producto: Mascarilla de pliegue plano
- Color de búsqueda (filtro): Blanco
- Clase de protección: FFP2
- Material del filtro: Polipropileno (PP)
- Tipo de válvula: Sin válvula de exhalación
- Reutilización: No reutilizable (NR)
- Prueba de polvo de dolomita: Sí
Specifications
Specifications
| Color | Blanco |
| Design Type | Pliegue plano |
| Desechables | Un solo uso |
| Tipo de filtro | FFP2 |
| Material | Poliéster |
| Tipo de producto | Respirador para partículas |
| Tamaño | M |
| Con válvula de exhalación | No |