Learn More
uvex Silv-Air 5200 Premium FFP2 mascarilla de pliegue plano
Código de producto. 31910425 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
M
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
31910425 M cada uno
1 options
Código de producto. 31910425 Proveedor uvex N.º de proveedor 8735200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    79.50€
    75.11€ / paquete de 1
    Ahorro 4.39€
    5% Descuento
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
La línea de productos premium Silv-Air comprende respiradores clásicos plegables blancos que se adaptan a diferentes formas faciales.
  • La banda de sujeción y el reborde de sellado integrado en todas las clases de protección implican que las mascarillas son fáciles de colocar correctamente, además de cómodas de llevar, incluso durante largos períodos.
  • Mascarilla de pliegue de filtración de partículas
  • Envasado individual
  • Color blanco
  • También disponible con válvula de exhalación y filtro de carbón
  • Pinza nasal flexible y ajustable
  • El reborde de sellado suave garantiza una posición de sellado segura y cómoda de la mascarilla
  • Bordes de material suave para una gran comodidad
  • Banda de sujeción ajustable que ofrece un fácil manejo y un ajuste cómodo
  • Mascarilla FFP2 certificada según la etiqueta EN 149:2001+A1:2009 D (superada la prueba de polvo de dolomita): máxima transpirabilidad incluso con niveles muy altos de polvo
  • No se puede reutilizar
  • Los respiradores no son adecuados para personas con barba, patillas o cicatrices profundas cerca de las focas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Blanco
Design Type Pliegue plano
Desechables Un solo uso
Tipo de filtro FFP2
Material Poliéster
Tipo de producto Respirador para partículas
Tamaño M
Con válvula de exhalación No