Learn More
uvex Silv-Air 5110+ Premium FFP1 Máscara de pliegue plano
Código de producto. 31910428 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
M
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
31910428 M cada uno
1 options
Código de producto. 31910428 Proveedor uvex N.º de proveedor 8735111
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.75€
    48.88€ / paquete de 1
    Ahorro 2.87€
    5% Descuento
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
La línea de productos premium Silv-Air comprende respiradores plegables clásicos que se adaptan a diferentes formas faciales y encajan perfectamente en formas de rostro más grandes.
  • La banda de sujeción y el reborde de sellado integrado en todas las clases de protección implican que las mascarillas son fáciles de colocar correctamente, además de cómodas de llevar, incluso durante largos períodos.
  • Envasado individual
  • Color blanco
  • Con válvula de exhalación
  • Válvula de exhalación para reducir la resistencia a la exhalación y el calor y la humedad dentro de la mascarilla.
  • El reborde de sellado suave en el área de la nariz garantiza una posición de sellado segura y cómoda de la mascarilla.
  • Banda de sujeción ajustable que ofrece un fácil manejo y un ajuste cómodo
  • Pinza nasal flexible y ajustable
  • Bordes de material suave para una gran comodidad
  • Mascarilla FFP1 certificada bajo la etiqueta EN 149 D (superada la prueba de polvo de dolomía): máxima transpirabilidad incluso con niveles muy altos de polvo
  • No se puede reutilizar
  • Los respiradores no son adecuados para personas con barba, patillas o cicatrices profundas cerca de las focas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Blanco, azul
Design Type Pliegue plano
Desechables Reutilizables
Tipo de filtro FFP1
Material Poliéster
Tipo de producto Respirador para partículas
Tamaño M
Con válvula de exhalación Sí