Learn More
Beschreibung
- Montura ultraligera para un uso prolongado
- Puente ajustable
- Puente antideslizante
- Varillas ergonómicas rectas y muy flexibles
- Revestimiento Platinum
- Visión completa
Specifica
Specifica
| Certificaciones/conformidad | Riesgo mecánico: energía de bajo impacto - F; riesgo mecánico: partículas lanzadas a gran velocidad a una temperatura extrema - T; riesgos relacionados con radiaciones - protección UV - EN 170 - (2-1.2, 2C-1.2); riesgos de radiación solar: EN 172 |
| Revestimiento de lente | Antivaho, Resistente a los arañazos |
| Descripción | Tintadas |
| Tinción de lente | Humo |
| Color de marco | Negro |
| Peso (métrico) | 21 g |
| Lens Material | Policarbonato |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?