Learn More
Cytiva Tubos de silicona
Código de producto. 11360002 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
3,1 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro interior (métrico) unitSize
11360002 3,1 mm cada uno
1 options
Código de producto. 11360002 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 19469001
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tubos de silicona para bomba peristáltica P-1. Tubos de silicona Cytiva con DI 3,1 mm
  • Diámetro interno de tubos: 140 mm 3,1 mm
  • Silicona
  • Tampaño del paquete: 2 piezas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Tubos
Diámetro interior (métrico) 3,1 mm
Cantidad de embalaje 1 unidad
Para utilizar con Para bomba peristáltica P-1
Longitud global (métrico) 140 mm
Material Silicona