Learn More
Buerkle™ Protectores de manos HotGrip™
Código de producto. 10074112 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Rojo
Para utilizar con (aplicación):
Protege el pulgar y de 2 a 3 dedos frente a quemaduras y congelación
Protege el pulgar y un dedo frente a quemaduras y congelación
Protege toda la mano frente a quemaduras y congelación
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Para utilizar con (aplicación) Tamaño de la unidad
10074112 Rojo Protege toda la mano frente a quemaduras y congelación cada uno
10185322 Blanco Protege el pulgar y un dedo frente a quemaduras y congelación cada uno
10700034 Blanco Protege el pulgar y de 2 a 3 dedos frente a quemaduras y congelación cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10074112 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 97680001
En stock
Fabricado en caucho de silicona para resistencia térmica extrema. Los protectores de manos Buerkle™ HotGrip™ protegen los dedos y las manos de las quemaduras y la congelación.
  • Resistentes a temperaturas entre –50 y +200°C (hasta +250°C)
  • Permiten manipular sustancias y aparatos congelados, calientes o hirviendo
  • El caucho de silicona es extremadamente elástico y antideslizante; ideal para superficies lisas
  • Agarre seguro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Sexo Unisex
Material Caucho de silicona
Color Rojo
Para utilizar con (aplicación) Protege toda la mano frente a quemaduras y congelación