Learn More
Bolle Safety Gafas de seguridad Silex
Código de producto. p-7164940 Tienda Bollé Safety Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tinción de lente:
Humo
Transparente
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tinción de lente Tamaño de la unidad
16431881 Transparente cada uno
16421881 Humo cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16431881 Proveedor Bolle Safety N.º de proveedor SILEXPSI
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Las gafas de seguridad Silex ofrecen soluciones adaptadas a diferentes requisitos, a la vez que conservan una calidad óptima.
  • Montura ultraenvolvente
  • Varillas de PC/TPR inyectadas conjuntamente para una mayor comodidad
  • Campo de visión panorámico
  • Varillas flexibles a 160°
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE, EN166 FT
Revestimiento de lente Antivaho, Resistente a los arañazos
Tinción de lente Transparente
Tipo de producto Gafas de seguridad
N.° por paquete 1 unidad
Peso (métrico) 30 g
Lens Material Policarbonato