Learn More
Brand™ Probetas de medición de perfil alto de vidrio de borosilicato clase B Silberbrand™
Código de producto. 10460561 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduaciones:
0,2 ml
0,5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Tamaño de la unidad:
2 PCS
cada uno
paquete de 2
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Graduaciones unitSize
10460561 1000 ml 10 ml cada uno
10350241 100 ml 1 ml paquete de 2
10370141 10 ml 0,2 ml paquete de 2
10185730 2000 ml 20 ml cada uno
11888331 25 ml 0,5 ml 2 PCS
11898331 50 ml 1 ml paquete de 2
11808341 250 ml 2 ml paquete de 2
11818341 500 ml 5 ml paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 10460561 Proveedor Brand™ N.º de proveedor 31762
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Fabricadas con vidrio de borosilicato y cumplen con los estándares DIN ENISO 4788. Las probetas de medición de perfil alto de vidrio de borosilicato de clase B BRAND™ Silberbrand™ incluyen marcas de graduación cortas para la evaluación precisa del volumen, boquilla integrada para facilitar el vertido y base hexagonal que proporciona estabilidad.
  • Fabricados con vidrio de borosilicato.
  • Cumple con las normas DIN e ISO 4788.
  • Calibrado para contener (TC, In)
  • Clase B
  • Perfil alto
  • Marcas de graduación cortas para evaluar el volumen de manera precisa.
  • Boquilla integrada para facilitar el vertido.
  • La base hexagonal proporciona estabilidad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo base Hexagonal
Calibración Para el almacenamiento
Color de escala Blanco
Forma Redondo
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 4788
Class B
Altura (métrico) 465 mm
Tolerance Metric ±8 ml
Tipo Probeta de medición graduada
Material Vidrio de borosilicato
Capacidad (métrico) 1000 ml
Báscula Graduaciones cortas de blanco esmalte, marcado de división
Graduaciones 10 ml
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Subdivisión 10 ml