Descripción
Siglec-2/CD22 Monoclonal antibody specifically detects Siglec-2/CD22 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Siglec-2/CD22 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | TPD44/D11 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Flow Cytometry 1:10 - 1:1000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, CyTOF-ready |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | B-cell receptor CD22, BL-CAM, B-lymphocyte cell adhesion molecule, CD22 antigenMGC130020, CD22 molecule, sialic acid binding Ig-like lectin 2, Sialic acid-binding Ig-like lectin 2, SIGLEC-2, SIGLEC2FLJ22814, T-cell surface antigen Leu-14 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Mostrar más |