Learn More
Siglec-2/CD22 Antibody (MYG13), mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™
Código de producto. 18591396 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18591396 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18591396 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP311534MFV500
Mouse Monoclonal Antibody
Siglec-2/CD22 Monoclonal antibody specifically detects Siglec-2/CD22 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Siglec-2/CD22
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon MYG13
Conjugado mFluor Violet 500 SE
Dilución Flow Cytometry
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen B-cell receptor CD22, BL-CAM, B-lymphocyte cell adhesion molecule, CD22 antigenMGC130020, CD22 molecule, sialic acid binding Ig-like lectin 2, Sialic acid-binding Ig-like lectin 2, SIGLEC-2, SIGLEC2FLJ22814, T-cell surface antigen Leu-14
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human Raji cells
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, B Cell Development and Differentiation Markers, DNA Repair, Immunology, Phospho Specific
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 933
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ